Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche monouso in polistirene
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-163608 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.25 ml
0.5 ml
1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 50
Codice prodotto. 10058840
Marca: Falcon™ 357521
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da stampe particolarmente ruvide, scure e facili da leggere, con graduazioni inverse e negative. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™, in polistirene e monouso, sono confezionate singolarmente in confezioni termoformate in plastica Advantage™.
  • Polystyrene, disposable pipets for tissue culture, bacteriological, and research applications
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Noncytotoxic, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL
  • BSE/TSE-free
  • Negative graduations for extra capacity
  • Reverse graduations (except 1 mL)
  • Color-coded package and markings for ease of identification
  • Polyester plug to help prevent overfill
  • Accurate ±2% at full volume (excluding 1 and 2 mL)
Graduation alignment system
The pipet graduation alignment system is a fast and simple way to bring graduations to your line of sight. Simply pop open or peel back the top of the pipet package and line up the pipettor before completely removing the pipet from its wrapping. When you remove the pipet from its package, the graduations should face you every time.
Order Info
Sono disponibili quattro tipi di confezioni resistenti alla contaminazione: singolarmente avvolte in carta/plastica termoformata, avvolte singolarmente in avvolgimento termoformato interamente in plastica, multipack in sacchetti e confezionate in stock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±3%
Spina aspiratore
Certificazione/Conformità Apirogene, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti o soluzioni atossiche
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Graduazioni negative 0.4 ml
Quantità Contenitore da 1000
Stile punta Standard
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso