Learn More
Falcon™ Capsula per coltura di tessuti con griglia
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10314601 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10314601
Marca: Falcon™ 353025
Edge
Superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Falcon™ Easy-Grip sono caratterizzate da un design esclusivo per agevolare il sollevamento di una sola piastra o di una piccola pila di piastre.
  • Composizione chimica della superficie uniforme realizzata mediante trattamento al plasma in vuoto per una migliore adesione cellulare
  • Migliore manipolazione di piastre di piccole dimensioni con l'esclusivo design Easy-Grip
  • Apirogene
  • Sterilizzate mediante irradiazione gamma
  • Confezionate in buste a strappo di grado medicale
  • In polistirene vergine trasparente
  • Griglia da 20 mm stampata sul fondo della piastra per procedure che richiedono il posizionamento e la conta delle popolazioni cellulari
  • Area di crescita: 151.9 cm2
Order Info
Confezione da 10 per custodia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 50 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 151.9 cm2
Con griglia Gridded
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Cell Culture Petri Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 45 a 50 ml
Include Lid
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm