Learn More
Falcon™ In Vitro Fertilization Plasticware
Codice prodotto. p-4909603 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Tipo:
17 x 11 mm Four-well Plate
50 x 9 mm Low-wall Dish
Piastra
Area di coltura:
1.39 cm2
19 cm2
2.89 cm2
21.29 cm2
Trattamento superficiale:
Not TC-Treated
TC-Treated
Quantità:
1/pk, 100/cs
20/pk, 500/cs
4/pk, 100/cs
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 10674052
Marca: Falcon™ 353654
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dispositivi medici con approvazione FDA 510(k)
Note: The lids of the Falcon™ IVF Products are not certified nonembryotoxic.
  • Pre-tested plasticware for in vitro fertilization (IVF)
  • CE marked to the Medical Device Directive 93/42/EEC
  • Manufactured in accordance with FDA Quality System Regulation
  • US FDA-cleared Class II medical device
  • Nonembryotoxic, Nonpyrogenic, Noncytotoxic
  • Tissue culture (TC)-treated for a consistent hydrophilic surface
  • Low-wall dish is not TC-treated (not wettable) for optimal media droplet consistency
  • Sterilized by gamma irradiation (SAL 10-6)
  • Flat dish bottoms for distortion-free optics
  • Packaged in peel-open, medical-style packaging, Multi-unit bags have reseal tabs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Area di coltura 1.39 cm2
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 1.8 mL
Tipo 17 x 11 mm Four-well Plate
Quantità 1/pk, 100/cs
Trattamento superficiale TC-Treated