Learn More
Falcon™ Provette da centrifuga in polipropilene
BIOPHARMA
In polipropilene, per un'elevata resistenza chimica e termica. Le provette da centrifuga in polipropilene Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni fino a 7500 x g.
110.69€ - 126.88€
Specifica
Colore chiusura Blu
Diameter (English) Outside 2.4 in.
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con Per precisione volumetrica, sterilità, apirogenicità, processazione asettica di liquidi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10350771
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
352076
175 mL 118 mm
126.88€
pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12776678
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Falcon™
352076
175 mL 118 mm
110.69€
pezzi 48
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10733501
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
352075
225 mL 137 mm
126.88€
pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tappo sigillante a vite in polietilene
  • Graduazioni stampate
  • RCF massima: 7500xG
  • Sterilizzate mediante irraggiamento gamma
Order Info
Fornitura di 48/sacchetto.
Specifica
Specifica
Blu
Trasparente
Per precisione volumetrica, sterilità, apirogenicità, processazione asettica di liquidi
48
Sterile
Conico
7500 xG
2.4 in.
Polipropilene
Graduazioni stampate, tappi sigillanti a vite in polistirene
8
Conico
61 mm
Provetta per centrifuga
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette da centrifuga in polipropilene