Learn More
Falcon™ Polypropylene Cushion
For use with 175 and 225mL Conical centrifuge tube
Marca: Falcon™ 352090
12.66 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21644" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cushions and extractor for use with 175 mL and 225 mL conical centrifuge tubes (Cat. Nos. 352075 and 352076). Nonsterile. 8/case.Material
Cushions: Polypropylene
Wire Extractor: stainless steel
Specifica
Cushion | |
Polypropylene | |
175 and 225 mL Conical centrifuge tube | |
Stainless Steel wire extractor |