Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette in polipropilene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni da 3000 x g.
Marca: Falcon™ 352059
104.99 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24223" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 nonsterile)
The foundation for consistent research results
- Provide reliable containment of laboratory fluid samples
- Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
- Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
- Medical-style packaging materials
- 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
- 17 x 100 mm tubes have blue printed graduations and white writing patch
- Tube dimensions and volumes are approximate
Order Info
I tappi a scatto sono disponibili anche separatamente
Specifica
Incolore | |
Trasparente | |
14 ml | |
Polipropilene | |
Tappo a pressione, banda di scrittura | |
Sterile | |
17 mm | |
Provetta per test |
Polietilene | |
3000 x G | |
100 mm | |
Sì | |
25/Pk.; 500/Cs. | |
Si | |
Sì; A scatto |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
02025009 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 352059 |
00225153 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | 352059 |
00225151 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 352059 |
00225150 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 352059 |
33124031 | Certificato di qualità | 20/03/2025 | 352059 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24223Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 65%