Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
BIOPHARMA
In polipropilene, per la massima resistenza chimica e termica. Le provette in polipropilene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono testate per centrifugazioni da 3000 x g.
Marca:  Falcon™ 352063
111.19 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24223" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10314791
  • 136.24€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • Tube dimensions and volumes are approximate
Order Info
I tappi a scatto sono disponibili anche separatamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Incolore
Trasparente
5 ml
Polipropilene
Tappo a pressione
Sterile
12 mm
Provetta per analisi
Polietilene
3000 x G
75 mm
25/conf., 500/scatola
No
Sì; A scatto
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto18824017 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog Number352063
Numero di lotto13424080 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/03/2025 Catalog Number352063
Numero di lotto26124077 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/03/2025 Catalog Number352063
Numero di lotto11324064 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/12/2024 Catalog Number352063
Numero di lotto12124006 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/10/2024 Catalog Number352063
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.
    Codice sconto: 24223
    Scade2025-04-30
    nuova offerta
    Save Up to 65%
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico > 5 mL; Snap Cap