Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
BIOPHARMA
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
Marca:  Falcon™ 352052
129.58 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10579511
  • 155.53€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
5 ml
Polistirene
1000/cassa
No
Senza
1400 x G
75 mm
Sterile
12 mm
Provetta per analisi
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33624296 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog Number352052
Numero di lotto30624023 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog Number352052
Numero di lotto29224027 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog Number352052
Numero di lotto29124033 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/04/2025 Catalog Number352052
Numero di lotto29024049 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/03/2025 Catalog Number352052
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico > None; 5 mL