Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-196920 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
8 ml
14 mL
16 mL
19 mL
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Senza
Snap Cap
Sì; A scatto
Sì; A vite
Tappo a pressione
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sterili
Imballaggio:
1000/cassa
Bag of 125, 1000/Cs.
Bag of 25, 500/Cs.
Confez. singolarmente, 500/Cs.
Individually wrapped, 500/Cs.
Sacchetto da 125, 1000/contenitore
Sfuse, 1000/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 10694331
Marca: Falcon™ 352045
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
  • Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. °
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Colore Clear
Descrizione 1400 x G
Capacità (sistema metrico) 19 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Include Screw cap
Imballaggio Individually wrapped, 500/Cs.
Sterilità Sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Test Tube