Learn More
Falcon™ Pipette sierologiche, pezzi sfusi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Le pipette codificate a colori agevolano la selezione del formato corretto. Le pipette sierologiche Corning™ Falcon™ confezionate in stock sono ideali per colture tissutali o soluzioni atossiche.
168.91€ - 278.47€
Specifica
Accuracy ±3%
Coefficiente di variazione 0.015
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per colture di tessuti o soluzioni atossiche
Graduato
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10614161
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357506
1 ml 0.1 ml 0.4 ml Giallo
254.76€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10797241
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357508
2 mL 0.01 mL 0.8 mL Green
278.47€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 15-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10151351
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357515
25 ml 0.25 ml 7 ml Viola
168.91€
pezzi 200
Spedizione stimata: 15-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10614511
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357530
10 ml 0.1 ml 3 ml Rosso
231.88€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10243091
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357529
5 ml 0.1 ml 2.5 ml Blu
220.35€
pezzi 500
Spedizione stimata: 15-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Irradiate con raggi gamma, apirogene, in polistirene trasparente per una chiarezza ottica
  • Caratteristica di stampa eccezionalmente nitida, scura e facile da leggere con entrambe le versioni inverse (ad eccezione di 1 ml) e graduazioni negative
  • Il contrassegno di allineamento esclusivo di graduazione consente di portare la graduazione a vista prima della completa rimozione dell'involucro
  • La superficie interna scoraggia la formazione di menisco, riducendo così gli errori di lettura
  • Precisione di erogazione totale delle pipette, ±3%, con un coefficiente di variazione dell'1.5%
  • Le graduazioni negative consentono una maggiore capacità
  • Tappo in fibra di poliestere per aiutare a prevenire il riempimento eccessivo
Compliance
Calibrate per l'erogazione/blow-out
Specifica
Specifica
±3%
Polistirene
Sfusi
0.015
Per colture di tessuti o soluzioni atossiche
Standard
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Falcon™ Pipette sierologiche, pezzi sfusi