Learn More
Falcon™ Capsule per coltura di tessuti standard
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di coltura:
21.29 cm2
58.95 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
6 to 7 mL
Da 16 a 17.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
- Chimica di superficie uniforme grazie al trattamento mediante plasma sotto vuoto che favorisce l'adesione cellulare
- Facilità di manipolazione con piastre di piccole dimensioni grazie all'esclusivo design Easy-Grip
- Apirogeno
- Sterilizzato con irradiazione gamma
- Confezione in sacchetti a strappo di grado medicale
- Polistirene vergine ad elevata trasparenza
Order Info
Confezione da 20 per custodia.
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 17.5 mL (Well) |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 58.95 cm2 |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Tipo | Cell Culture Petri Dish |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 16 a 17.5 ml |
| Show More |