Learn More
Falcon™ Contenitori sterili per campioni
In polipropilene trasparente per garantire resistenza e visibilità. I contenitori sterili per campioni Corning Falcon™ sono ideali per la raccolta di campioni.
96.99€ - 376.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Closure Included | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Closure Included | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10100881
|
Falcon™
354015 |
220 mL | Sì |
104.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10153862
|
Falcon™
354020 |
220 mL | No |
338.42€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10002922
|
Falcon™
354014 |
110 mL | No |
376.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10190871
|
Falcon™
354013 |
110 mL | Sì |
96.99€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-01-2025 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Graduati
- Disponibili con o senza coperchio, confezionati individualmente o in stock
- Contenitori per campioni per la raccolta, la conservazione e il trasporto
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Sterile |