Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Marca:  Falcon™ 353107
180.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10249120
  • 212.39€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.8 once
Polietilene
Polistirene
Dritti
10/Pk.
Trattamento per colture di tessuti
Rectangular
12.5 cm2
Blue
25 ml
Per adesione e crescita cellulare potenziate
100/Cs.
Rettangolare
Sì
Con sfiato
Tissue Culture-treated
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto4258007 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/04/2025 Catalog Number353107
Numero di lotto4252028 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/03/2025 Catalog Number353107
Numero di lotto4245020 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/12/2024 Catalog Number353107
Numero di lotto4205010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/11/2024 Catalog Number353107
Numero di lotto4245020 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/11/2024 Catalog Number353107
Titolo del prodotto
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari > Not Bar coded; Vented Cap; 25 mL; Canted Neck; Standard; 12.5 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.