Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10354331 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Area di coltura:
12.5 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Plug Seal
Tappo sigillante
Stile collo:
Canted
Dritti
Dritto
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 40
pezzi 60
Codice prodotto. 10354331
Marca: Falcon™ 353018
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.8 oz.
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per adesione e crescita cellulare potenziate
Stile collo Canted
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale TC-Treated
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Plug Seal
Area di coltura 12.5 cm2
Trattamento superficiale Tissue Culture-treated
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.