Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Marca:  Falcon™ 353138
272.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10687762
  • 315.29€ / pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
  • Volumetric graduations and writing patch
  • Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
27.05 once
800 ml
Per adesione e crescita cellulare potenziate
30/Cs.
Rettangolare
Sì
Con sfiato
Tissue Culture-treated
Polietilene
Polistirene
Inclinato
5/Pk.
Trattamento per colture di tessuti
Rectangular
225 cm2
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto4308703 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/04/2025 Catalog Number353138
Numero di lotto4232006 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/03/2025 Catalog Number353138
Numero di lotto4224973 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/03/2025 Catalog Number353138
Numero di lotto4160013 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data28/11/2024 Catalog Number353138
Numero di lotto4169013 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/11/2024 Catalog Number353138
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari > Not Bar coded; Vented Cap; 800 mL; Canted Neck; Standard; 225 cm2
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.