Learn More
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
800 ml
Area di coltura:
12.5 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
75 cm²
75 cm2
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Plug Seal
Tappo sigillante
Stile collo:
Canted
Dritti
Dritto
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 40
pezzi 60
Descrizione
- Secure stacking provides stability from accidental tips or spills
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/ mL
- Volumetric graduations and writing patch
- Vented caps incorporate a 0.2 μm hydrophobic membrane for optimal gas exchange
- Growth area and volume are nominal
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 2.36 oz. |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Capacità (sistema metrico) | 70 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per adesione e crescita cellulare potenziate |
| Stile collo | Inclinato |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 20/Pk. |
| Forma | Rettangolare |
| Rivestimento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.