Learn More
Falcon™ Provetta con tappo per setacci cellulari
Ideate per applicazioni di citometria a flusso. Le provette Corning™ Falcon™ con tappo a pressione per setacci cellulari rappresentano una pratica soluzione per la preparazione dei campioni di laboratorio.
Marca: Falcon™ 352235
490.28 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Rete di nylon da 35 μm incorporata nel tappo a pressione a due posizioni per la raccolta di campioni dissociati per l'analisi a valle in strumenti di citometria a flusso
- Tappo a pressione, facile da usare, per prevenire la perdita di campioni
- Largamente utilizzata e citata nei protocolli di laboratorio
- Esente da RNasi/DNasi
- Sterile, apirogena
- Dimensioni: diametro esterno 12 × 75 mml
- Capacità: 5 ml
Specifica
Nylon | |
Applicazioni per citometria a flusso | |
Polistirene | |
Prodotto sterile | |
35μ m |
Trasparente | |
Tappo a pressione blu a due posizioni per setacci cellulari | |
Provetta per analisi | |
Sistema Corning™ FACS |
Titolo del prodotto
Falcon™ Provetta con tappo per setacci cellulari > Cell Strainer, Sterile; 5 mL