Learn More
Fam Benzine, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Fam Benzine |
Punto di fusione | -30°C |
CAS | 101316-46-5 |
Densità | 0.690 to 0.705g/mL at 15°C |
Punti di ebollizione | 65°C to 95°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Punto d'infiammabilità | −26°C (−14.8°F) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Numero MDL | MFCD00081849 |
Numero UN | UN1268 |
Titolo del prodotto
Fam Benzine, Honeywell™ Riedel-de Haën™ >