Learn More
MP Biomedicals™ FastGro Synthetic, Animal Free, Chemically Defined FBS Replacement
FastGro allows culturing cells in vitro without the use of serum and without any animal or human derived compound.
433.00€ - 1600.00€
Specifica
Content And Storage Store at 2 to 8°C
Forma Liquid
Tipo di specialità Synthetic sera
Product Type FBS Replacement Serum
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16277721
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
092640049
100 mL
433.00€
100mL
16329855
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
092640054
500 mL
1600.00€
500mL
Descrizione
Descrizione
FastGro allows culturing cells in vitro without the use of serum and without any animal or human derived compound. FastGro is a fully defined additive, avoiding the need for serum, for a wide range of cell culture practices. Since FastGro is chemically defined it avoids lot-to-lot variations. All components in FastGro are highly purified and identified chemical compounds.
Culturing cells in a FastGro enriched medium represents a number of benefits as compared to conventional FBS enriched media.
  • Due to its chemically defined nature there are no lot-to-lot variations. This skips the need for testing new batches of serum.
  • There is no interference of unknown serum compounds in your research.
  • Since it doesn't contain hormones nor cytokines it doesn't bias your research data.
  • FastGro is save in use, since it doesn't contain animal or human derived materials.
  • It can be stored in the refrigerator. No need for thawing before use.
Specifica
Specifica
Store at 2 to 8°C
Synthetic sera
Sterile
Liver epithelial cells, HaCaT, Primary human hepatocytes, Hybridoma, VERO, HEK293, CHO, HEP G2, HeLa, Human keratinocytes
Liquid
FBS Replacement Serum
Cell Biology
Cell Culture
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FastGro Synthetic, animal free, chemically defined FBS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ FastGro Synthetic, Animal Free, Chemically Defined FBS Replacement