Learn More
BRAND™ FEP Filling Tube
Manufactured from FEP. BRAND™ FEP Filling Tube dispenses accurate volumes directly from drums and bulk refills. For use with Dispensette™III/Organic.
Marca:  BRAND™ 704267
136.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10151581
  • 204.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • In FEP.
  • Eroga volumi accurati direttamente da fusti e ricariche sfuse.
  • Da utilizzare con Dispensette™III/Organic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FEP
7.6 mm
10 m
Dispensette™III/Organic