Learn More
BRAND™ FEP Filling Tube
Manufactured from FEP. BRAND™ FEP Filling Tube dispenses accurate volumes directly from drums and bulk refills. For use with Dispensette™III/Organic.
36.35€ - 204.00€
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10636863
|
BRAND™
704209 |
1.5 m | 6.0 mm |
36.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10151581
|
BRAND™
704267 |
10 m | 7.6 mm |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- In FEP.
- Eroga volumi accurati direttamente da fusti e ricariche sfuse.
- Da utilizzare con Dispensette™III/Organic
Specifica
FEP | |
Dispensette™III/Organic |