Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ NotI
The FastDigest NotI restriction enzyme recognizes GC^GGCCGC sites and cuts best at 37°C in 5-15 minutes using universal FastDigest Buffer (Isoschizomers: CciNI).
42.03€ - 389.00€
Specifica
Methylation Sensitivity CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzyme Not I
Compatible Buffer 10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
Sensitive to Heat Inactivation Yes
Optimal Reaction Temperature 37°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10222590
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0593
20 µl
42.03€
20 reazioni
10232590
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0596
250 µl
389.00€
250 reazioni
15354508
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0595
150 μL (150 Reactions)
255.00€
150 reazioni
10397799
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0594
50 µl
91.50€
50 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
Restriction Enzyme
FastDigest™
80°C
Not I
Yes
No
Traditional Cloning
5' protruding ends
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest™ NotI