Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest™ XbaI
Perform single-, double- or multiple DNA digestion within 5-15 minutes with this advanced line of restriction enzymes, 100% active in one universal buffer.
56.75€ - 124.00€
Specifica
Methylation Sensitivity Dam Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzyme Xba I
Compatible Buffer 10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
Sensitive to Heat Inactivation Yes
Optimal Reaction Temperature 37°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10151320
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0684
300 µl (300 reazioni)
56.75€
300 reazioni
10796601
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
FD0685
750 µl (750 reazioni)
124.00€
750 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Dam Methylation-Sensitive, Not CpG Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
Restriction Enzyme
FastDigest™
65°C
Xba I
Yes
No
Traditional Cloning
5' protruding ends
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest™ XbaI