Learn More
Thermo Scientific™ Micro kit per estrazione da gel e purificazione DNA GeneJET™
The GeneJET Gel Extraction and DNA Cleanup Micro Kit effectively removes primers, primer dimers, dNTPs, unincorporated labeled nucleotides, enzymes and salts from PCR and other reaction mixtures.
Marca:  Thermo Scientific™ K0831
Codice prodotto. 13253149
  • 121.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Column
Silica Column
Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Cloning, Southern Blotting, Nucleic Acid Labeling, Sequencing, PCR, In Vitro Transcription
GeneJET
50 Preps
15 min.
Spin Column
DNA, Gel Samples
Not High-throughput Compatible (Manual)
Gel Extraction and DNA Cleanup Kit
DNA from Enzymatic Reactions (e.g. PCR)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Micro kit per estrazione da gel e purificazione DNA GeneJET™ > 50 preps