Learn More
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Miniprep
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit utilizes an exclusive silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column.
Marca:  Thermo Scientific™ K0502
Codice prodotto. 12793184
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Spin Column
Silica Column
Bacteria
Compatible (Vacuum manifold)
GeneJET
50 Preps
<14 min
Spin Column
Mini
PCR, Cloning, Sequencing, Transformation, Nucleic Acid Labeling, In Vitro Transcription
< 100 μg (Small-Scale) Plasmid DNA
Plasmid MiniPrep Kit
Plasmid DNA
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit GeneJET™ Plasmid Miniprep > For 50 preps