Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 100bp
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels.
70.25€ - 271.00€
Specifica
Concentrazione | 6X |
---|---|
Gel Type | Agarose |
Label or Dye | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
Product Type | DNA Ladder |
Ready to Load | No |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10588170
![]() |
Thermo Scientific™
SM0241 |
50 µg |
70.25€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11873953
![]() |
Thermo Scientific™
SM0242 |
5 x 50 µg |
271.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
GeneRuler 100bp 100 to 1000bpDNA Ladder is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 100bp DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase (seeProtocol).
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
Highlights
- Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
- Sharp bands
- Bright reference bands (given in red)
- Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
6X | |
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G | |
No | |
Agarose Gels | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA Ladder | |
100 to 1000 bp | |
Sustainable packaging |