Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 1 kb
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels with this mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
Marca: Thermo Scientific™ SM0311
88.44 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
GeneRuler 1kb DNA Ladder, range 250 to 10,000bp can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase (seeProtocol).
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye, and it can be used in DNA sizing and approximate quanitification applications.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 1kb DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.- Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
- Sharp bands
- Bright reference bands (given in red)
- Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
6X | |
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G | |
No | |
Agarose Gels | |
6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml | |
5 x 50 μg |
Agarose | |
DNA Ladder | |
250 to 10000 bp | |
Sustainable packaging | |
GeneRuler |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2815475 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | SM0311 |
2829623 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | SM0311 |
2815504 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | SM0311 |
2801627 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | SM0311 |
2845647 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | SM0311 |