Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 50bp
GREENER_CHOICE
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels with this mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0371
75.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24358" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10794291
  • 83.25€ / 50µg
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GeneRuler 50bp DNA Ladder is recommended for sizing and for approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose or polyacrylamide gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 50bp DNA Ladder can be labeled radioactively with T4Polynucleotide Kinase.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 50 bp DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye.
  • Supplied with loading dye for sample DNA
  • Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
  • Sharp bands
  • Bright reference bands (given in red)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
No
Agarose Gels
GeneRuler
Agarose
DNA Ladder
50 to 1000 bp
Sustainable packaging
50 µg
Documenti
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2828223 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0371
Numero di lotto2828251 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSM0371
Numero di lotto2872693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSM0371
Numero di lotto2872703 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSM0371
Numero di lotto2915609 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberSM0371
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ 50bp > 50 to 1000bp, 0.5μg/μL, 50μg