Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer
Thermo Scientific M13/pUC sequencing primers anneal to the region in the 5'-terminus of the lacZ gene.
Brand:  Thermo Scientific™ SO100
43.65 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Product Code. 10744311
  • 56.25€ / Pezzo
Explore more special offers
Description
Description
Thermo Scientific M13/pUC sequencing primers anneal to the region in the 5'-terminus of the lacZ gene. All primers are supplied as 10 µM aqueous solutions.
Applications
• Sequencing of DNA fragments inserted into the MCS within the lacZ gene of various cloning vectors, such as pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, and pBluescript II
• Colony screening by PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Sequencing Primer
Dry Ice
M13
pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Liquid
M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer, 10 μM
Store at –20°C.
10 μM
10 μM
Sequencing
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2804776 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSO100
Numero di lotto2809157 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSO100
Numero di lotto2828878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSO100
Numero di lotto2851607 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO100
Numero di lotto2878220 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO100
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ M13/pUC sequencing primer (-20), 17-mer > 10uM, 6nmol