Learn More
Thermo Scientific™ Kit di sintesi di cDNA a singolo filamento RevertAid™ Premium
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit is a complete system for efficient synthesis of first strand cDNA from RNA templates.
Marca:  Thermo Scientific™ K1622
302.65 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10387979
  • 396.00€ / 100 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit is a complete system for efficient synthesis of first strand cDNA from RNA templates. The kit uses RevertAid Reverse Transcriptase (RT), a recombinant M-MuLV RT which maintains activity at 42–50°C and is suitable for synthesis of cDNA up to 13 kb. RiboLock RNase Inhibitor, supplied with the kit, effectively protects RNA templates from degradation at temperatures up to 55°C.
The RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit is supplied with both oligo(dT)18 and random hexamer primers. The oligo(dT)18 primer anneals selectively to the poly(A) tail of mRNA. Random hexamer primers do not require the presence of the poly(A) tail; they can therefore be used for transcription of the 5'-end regions of mRNA or cDNA synthesis of RNA species lacking a poly(A) tail (e.g., microRNAs). Gene-specific primers may also be used with the kit.
Radioactively- and non-radioactively-labeled nucleotides can be incorporated into first strand cDNA for use as a probe in hybridization experiments, including microarrays.
Features of the RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit include:
• Full-length first strand cDNA up to 13 kb
• Optimum reaction temperature 42°C
• Complete kit with all components necessary for the RT reaction already included
Applications
• First strand cDNA synthesis for RT-PCR and RT-qPCR
• Construction of full length cDNA libraries
• Antisense RNA synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2796914 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1622B,K1622
Numero di lotto2797489 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1622B,K1622
Numero di lotto2797480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1622B,K1622
Numero di lotto2831475 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1622B,K1622
Numero di lotto2797553 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK1622B,K1622
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit di sintesi di cDNA a singolo filamento RevertAid™ Premium > 100 Reactions