Learn More
Thermo Scientific™ RNasi T1
RNase T1 is an endoribonuclease that specifically degrades single-stranded RNA at G residues.
78.50€ - 310.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10314820
|
Thermo Scientific™
EN0541 |
100,000 U |
78.50€
100000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10621621
|
Thermo Scientific™
EN0542 |
500,000 units |
310.00€
500000 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific Rnase T1 is an endoribonuclease that specifically degrades single-stranded RNA at G residues (see Figure 1 in Supporting Data). It cleaves the phosphodiester bond between the 3'-guanylic residue and the 5'-OH residue of adjacent nucleotides with the formation of corresponding intermediate 2', 3'-cyclic phosphate. The reaction products are 3'-GMP and oligonucleotides with a terminal 3'-GMP.
Rnase T1 does not require metal ions for activity.
Applications- Removal of RNA from DNA preparations
- RNA sequencing
- Ribonuclease protection assays. Used in conjunction with RNase A
- Removal of RNA from recombinant protein preparations
- Determination of the level of RNA transcripts synthesized in vitro from DNA templates containing a “G-less cassette”
Specifica
1000 U/μL | |
RNase | |
RNase T1 |