Learn More
Thermo Scientific™ RNasi T1
RNase T1 is an endoribonuclease that specifically degrades single-stranded RNA at G residues.
Marca: Thermo Scientific™ EN0541
58.58 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific Rnase T1 is an endoribonuclease that specifically degrades single-stranded RNA at G residues (see Figure 1 in Supporting Data). It cleaves the phosphodiester bond between the 3'-guanylic residue and the 5'-OH residue of adjacent nucleotides with the formation of corresponding intermediate 2', 3'-cyclic phosphate. The reaction products are 3'-GMP and oligonucleotides with a terminal 3'-GMP.
Rnase T1 does not require metal ions for activity.
Applications
- Removal of RNA from DNA preparations
- RNA sequencing
- Ribonuclease protection assays. Used in conjunction with RNase A
- Removal of RNA from recombinant protein preparations
- Determination of the level of RNA transcripts synthesized in vitro from DNA templates containing a "G-less cassette"
Specifica
1000 U/μL | |
RNase | |
100,000 U | |
RNase T1 |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2824064 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0541 |
2796785 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0541 |
2758372 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0541 |
2850733 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | EN0541 |
2858813 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | EN0541 |