Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi T4
Ensure accuracy in DNA synthesis with template-dependent T4 DNA Polymerase that catalyzes the 5'-3' synthesis from primed single-stranded DNA.
56.25€ - 229.00€
Specifica
Polimerasi T4 DNA Polymerase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10680281
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0061
1 ml di buffer reazione 5X
56.25€
100 unità
10531051
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0062
2 x 1 ml di buffer di reazione 5X
229.00€
500 unità
Descrizione
Descrizione
T4 DNA Polymerase, a template-dependent DNA polymerase, catalyzes 5'-3' synthesis from primed single-stranded DNA. The enzyme has a 3'-5' exonuclease activity, but lacks 5'-3' exonuclease activity.
Highlights
  • Stronger 3'-5' exonuclease activity on single-stranded than on double-stranded DNA and greater (more than 200 times) than DNA polymerase I, E. coli,and Klenow fragment
  • Active in Thermo Scientific restriction enzyme, PCR, RT and T4 DNA Ligase buffers
Specifica
Specifica
T4 DNA Polymerase
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi T4