Learn More
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL)
Catalyze DNA synthesis in the 5'≥3' direction with T7 DNA Polymerase, a template dependent DNA polymerase.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0081
Codice prodotto. 10529710
  • 96.50€ / 300 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
T7 DNA Polymerase, a template dependent DNA polymerase, catalyzes DNA synthesis in the 5'≥3' direction. It is a highly processive DNA polymerase allowing continuous synthesis of long stretches of DNA. The enzyme also exhibits a high 3'≥5' exonuclease activity towards single- and double-stranded DNA.
Highlights
  • Strong 3'=>5' exonuclease activity, approximately 1000-fold greater than Klenow Fragment (see Reference 1)
  • Active in restriction enzyme buffers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
T7 DNA Polymerase
300 units
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2812499 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0081
Numero di lotto2851723 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Numero di lotto2873400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Numero di lotto2873378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Numero di lotto2882874 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0081
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL) > 10μ/μL, 300U