Learn More
Thermo Scientific™ Agarosio TopVision
TopVision Agarose is highly purified agarose suitable for analytical and preparative electrophoresis of nucleic acids.
154.00€ - 594.00€
Specifica
Product Type Agarose Gel
Separation Range 100 to >30000 bp
Punto di fusione 88 °C
Linea di prodotti TopVision
Applicazione validata Gel Electrophoresis
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10784691
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
R0491
500 U
154.00€
100g
10588360
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
R0492
2,500 U
594.00€
500g
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.
Specifica
Specifica
Agarose Gel
88 °C
Gel Electrophoresis
100 to >30000 bp
TopVision
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Agarosio TopVision