Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm
Assemblati in un unico pezzo. I rack di provette per test Fisherbrand™ Delrin™ a mezzo formato, 9 x 30 mm sono altamente resistenti al calore e alle sostanze chimiche.
Marca: Fisherbrand™ HS27505C
11.45 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21661" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140° C)
- Sterilizzabile in autoclave
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Rack, provette | |
Green | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
Aperture con forma a goccia | |
1 | |
110 x 110 x 85 mm | |
110 mm | |
30 mm |
Sì | |
Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) | |
9 | |
Provette per test da 15 a 50 ml | |
Ciascuno | |
110 mm | |
85 mm |