Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Stampati in un unico pezzo intero.
15.45€ - 16.82€
Specifica
Product Type Rack, provette
Autoclavabile
Capacità Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15330430
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27505A
White
15.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15340430
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27505C
Green
16.82€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15360430
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27505D
Magenta
16.55€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12317629
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27505B
Blue
16.82€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Specifica
Rack, provette
Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm)
9
15 to 50mL test tubes
110 x 110 x 85 mm
110 mm
30 mm
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Aperture a goccia
1
110 mm
85 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 9 x 30 mm