Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-6 x 100 LEX Fixed-Angle Rotor for 1.6 L and 4 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges
GREENER_CHOICE
With a 45 degree angle alternative, this rotor offers a more consolidated pellet for better separations than the 25 degree option.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003340
2643.34 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15996572
  • 3396.90€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Fiberlite F10-6 x 100 LEX Fixed Angle Rotor
6 x 100 mL
10,500 rpm
3000
38 mm
45°
Rotore ad angolo fisso
15,038 x g
122 mm
105 mm
Thermo Scientific Sorvall Legend X1/XT/XF and ST 16/40 Series, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 and Megafuge 16/40 Series, Thermo Scientific SL 16/40 Series
Energy efficient, less waste
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-6 x 100 LEX Fixed-Angle Rotor for 1.6 L and 4 L General Purpose X Pro and ST Plus Centrifuges > Fiberlite F10-6 x 100 LEX Fixed-Angle Rotor