Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy Fixed Angle Rotor
Pellet fractional samples with high RCF using this fixed angle rotor.
3527.55€
Specifica
Tipo | Rotore ad angolo fisso |
---|---|
Capacità | 8 x 50 mL |
Raggio (sistema metrico) | 104 mm |
Fattore K | 1381 |
Max. Tube Length | 121 mm |
Codice del prodotto | Marca | Velocità max | RCF max | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Velocità max | RCF max | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10185704
![]() |
Thermo Scientific™
75003663 |
14,500 rpm | 24,446 x g | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 and SL 40F Centrifuges |
3527.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Pellet fractional samples with high RCF using the Thermo ScientificTM FiberliteTM F15-8 x 50cy Fixed-Angle Rotor.
Fiberlite Rotor:- Reduces run-times with higher G-forces achieved with lightweight carbon fiber rotors
- Ensures structural integrity through corrosion- and fatigue-resistant design
- Backed by a 15-year warranty
Ordering Information:
Adapters are sold separately. O-ring Refresher Kit (021-085-077) is also available. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
For Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, XT, Heraeus™ Multifuge™ X1, X3, and Thermo Scientific Nalgene™ bottles and tubes
Recommended for:
Pelleting cells, bacteria, subcellular fractions, and small amounts of nucleic acids and viruses.
Note:
†Performance may vary by centrifuge model.
Specifica
Rotore ad angolo fisso | |
104 mm | |
121 mm | |
25° |
8 x 50 mL | |
1381 | |
30 mm |