Learn More
Mettler Toledo™ Filling Tube, 190 mm
Mettler Toledo Filling Tube, 190 mm is designed for use with Densito or DensitoPro.
Marca:  Mettler Toledo™ 30330847
41.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15888587
  • 43.55€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Densito and DensitoPro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sampling Tube, 190 mm
Chinese, English (GB), English (US), French, German, Italian, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish
Densito and DensitoPro Handheld Density Meters
9 cm
Accessory
Use with Densito and DensitoPro Handheld Density Meters
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Filling Tube, 190 mm > Filling Tube, 190 mm