Learn More
BRAND™ Filtro per Transferpette
Si adattano alle pipette da 0.5 a 5 ml o da 1 a 10 ml. I filtri per pipette Transferpette™ sono disponibili in confezioni da 25 pezzi.
Marca: BRAND™ 704653
14.43 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
- Filters for use with Transferpette™ and Transferpette™ S
- Fits pipets 0.5 to 5mL or 1 to 10mL
- Available in packs of 25
Specifica
1 to 10 mL | |
Transferpette™, Transferpette™ S pipets | |
Confezione da 25 |