Learn More
BRAND™ Filtro per Transferpette
Si adattano alle pipette da 0.5 a 5 ml o da 1 a 10 ml. I filtri per pipette Transferpette™ sono disponibili in confezioni da 25 pezzi.
9.25€ - 15.45€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transferpette™, Transferpette™ S pipets |
---|---|
Quantità | Confezione da 25 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10193383
|
BRAND™
704653 |
1 to 10 mL |
15.45€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10031313
|
BRAND™
704652 |
0.5 to 5 mL |
9.25€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Filtri per l’uso con Transferpette™ e Transferpette™ S
- Per pipette da 0.5 a 5 ml o da 1 a 10 ml
- Disponibile in confezioni da 25
Specifica
Transferpette™, Transferpette™ S pipets | |
Confezione da 25 |