Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 22251
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33720kg
Codice prodotto. 16813046
  • 263.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
25 mL
Conical Shape
10/Pk.
Borosilicate Glass (3.3)
1