Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel
Filter funnel available in a buchner shape or a conical shape.
49.15€ - 426.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10347921
|
ROBU VitraPOR™
21110 |
1000 mL | 0 |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10351597
|
ROBU VitraPOR™
21551 |
500 mL | 1 |
90.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16813046
|
ROBU VitraPOR™
22251 |
25 mL | 1 |
263.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16853046
|
ROBU VitraPOR™
22255 |
25 mL | 5 |
426.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16893026
|
ROBU VitraPOR™
2111F |
1000 mL | Fine |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16803036
|
ROBU VitraPOR™
2112F |
125 mL | Fine |
69.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16813036
|
ROBU VitraPOR™
21250 |
250 mL | 0 |
75.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16823036
|
ROBU VitraPOR™
21255 |
250 mL | 5 |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16833036
|
ROBU VitraPOR™
2125F |
250 mL | Fine |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16843036
|
ROBU VitraPOR™
2150F |
50 mL | Fine |
49.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16853036
|
ROBU VitraPOR™
2155F |
500 mL | Fine |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16863036
|
ROBU VitraPOR™
2175F |
75 mL | Fine |
54.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |