Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro piegato Filtra Rap Test MN 615 1/4
Per analisi cliniche durante il trattamento di acque reflue. Il filtro piegato MN 615 1/4 è ideale per determinare la materia secca.
Marca: Macherey-Nagel™ 531018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Descrizione
- Chemical analysis in a waste water treatment plant
- Ideally suited to be used for analytical procedures
- Reproducible results
- Norm conforming filtration
- Quality "Made in Germany"
- Determination of dry matter - filtration for all N-parameters
Specifica
Filtro ripiegato | |
Filtri pieghettati | |
185 mm |
MN 615 1/4 | |
185 mm |