Learn More
Macherey-Nagel™ Filtro piegato Filtra Rap Test MN 615 1/4
Per analisi cliniche durante il trattamento di acque reflue. Il filtro piegato MN 615 1/4 è ideale per determinare la materia secca.
32.90€ - 69.40€
Specifica
Formato | Filtro ripiegato |
---|---|
Materiale | MN 615 1/4 |
Tipo | Filtri pieghettati |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10792712
|
Macherey-Nagel™
531024 |
240 mm |
48.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10342811
|
Macherey-Nagel™
531018 |
185 mm |
32.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10423321
|
Macherey-Nagel™
531032 |
320 mm |
69.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Analisi chimica in un impianto di trattamento per le acque reflue
- Idealmente adatto all'uso in procedure analitiche
- Risultati riproducibili
- Filtrazione conforme alle norme
- Qualità "Realizzato in Germania"
- Determinazione di filtrazione per materia secca per tutti i parametri N
Specifications
Filtro ripiegato | |
MN 615 1/4 | |
Filtri pieghettati |