Learn More
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Rotors.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000052
Codice prodotto. 15329544
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Rotors.
  • Can be romoved and reconfigured
  • Interchangable
  • User-friendly
  • Strong and durable
Specifica
Specifica
Coarse Stator
Stator for homogenizer
VS4C
40 mm
Omogenizzatore OV5
1 Ea.