Learn More
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Rotors.
172.00€ - 236.00€
Specifica
Descrizione | Stator for homogenizer |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omogenizzatore OV5 |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Modello | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15389534
|
Velp Scientifica™
A00000048 |
Coarse Stator | VS2C | 20 mm | N/A | ||||
15399534
|
Velp Scientifica™
A00000049 |
Fine Stator | VS2F | 20 mm | N/A | ||||
15309544
|
Velp Scientifica™
A00000050 |
Coarse Stator | VS3C | 30 mm | N/A | ||||
15319544
|
Velp Scientifica™
A00000051 |
Fine Stator | VS3F | 30 mm | N/A | ||||
15329544
|
Velp Scientifica™
A00000052 |
Coarse Stator | VS4C | 40 mm | N/A | ||||
Descrizione
Velp Scientifica™ Fine and Coarse Stator can be reconfigured with a range of OV5 Homogenizer Shafts and Rotors.
- Can be romoved and reconfigured
- Interchangable
- User-friendly
- Strong and durable
Specifica
Stator for homogenizer | |
Omogenizzatore OV5 | |
1 Ea. |