Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
GREENER_CHOICE
Enjoy the convenience of having a variety of Finnpipette™ F2 single channels packaged together, in a range of volumes, with compatible Finntip pipette tips and a pipette stand to support good laboratory pipetting in your lab
Marca:  Thermo Scientific™ 4700880
806.97 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24294" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11845850
  • 1145.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Puntali Flex: 10, 200, 1000
Autoclavable
F2
GLP Kit
Kit 2: Finnpipette F2 0.2-2 μl 2-20 μl, 20-200 μl e 100-1000 μl
Assorted
Finnpipette F2
Da 0.2 a 1000 μl
Documenti
Brochures
Application Notes
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits > Finnpipette F2 GLP Kit 2 includes: 0.2-2μL micro, 2-20μL, 20-200μL and 100-1000μL