Learn More
Thermo Scientific™ Pipette multicanale Finnpipette™ F2
È possibile garantire la massima accuratezza e precisione grazie a un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4662020
861.12 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Allerta:
Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.
Descrizione
Garantisce un elevato livello di accuratezza e precisione. Le pipette multicanale Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 comprendono un meccanismo AVG (Advanced Volume Gearing), ovvero un meccanismo modulare di regolazione dei volumi separato che ottimizza le prestazioni. Le pipette multicanale sono disponibili nei modelli a 8, 12 e 16 canali e in un'ampia gamma di volumi. Inoltre i modelli a volume ridotto presentano la funzione di erogazione potenziata per la massima precisione di trasferimento dei volumi più contenuti.
Caratteristiche:- Ampio display Ergovisio con numeri bianchi su sfondo nero per una maggiore visibilità
- Pulsante di pipettaggio a doppia azione; la parte superiore girevole evita l'involontaria alterazione del volume
- L'azione di pipettaggio leggera e regolare consente di ottenere migliori risultati nell'uso prolungato
- Il pistone a erogazione potenziata con volumi fino a 50 μl garantisce l'erogazione di microgocce
- Completamente autoclavabile; è possibile sterilizzare in autoclave l'intero pipettatore
- Ampio e comodo poggiadito
- Spazio per l'etichetta di identificazione personale
Specifica
Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide | |
Autoclavable | |
8 | |
Pipette | |
0.2μL |
8 canali | |
Giallo | |
Finnpipette™ F2 | |
Da 10 a 100 µl | |
Yellow |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.